Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4665-5G OR4665-25G
APOSOR4665-5GEA 163 EUR
APOSOR4665-5G APOSOR4665-25G
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Bis(3-hydroxyphenyl)disulphide
Formel: C₁₂H₁₀O₂S₂
Schmelzpunkt: 89…93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094663
CAS-Nummer: 21101-56-4