5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR46629-1G OR46629-50MG OR46629-250MG OR46629-500MG
APOSOR46629-1GEA 519 EUR
APOSOR46629-1G APOSOR46629-50MG APOSOR46629-250MG APOSOR46629-500MG
5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
5-Chloro-1H-benzimidazol-2-amine
Formel: C₇H₆ClN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00749332
CAS-Nummer: 5418-93-9