2-Oxoglutarsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Ketoglutaric acid, A-Ketoglutaric acid, α-Ketoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
OR4662-100G
OR4662-25G
OR4662-500G
APOSOR4662-100GEA
67.2
EUR
APOSOR4662-100G
APOSOR4662-25G
APOSOR4662-500G
2-Oxoglutarsäure
2-Oxoglutarsäure
Formel:
HOOCCH₂CH₂COCOOH Schmelzpunkt: 113…117 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004165 CAS-Nummer: 328-50-7 |