4-(Isobutyro)thioanisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
P-(methylthio)isobutyrophenone, 2-Methyl-1-[4-(methylsulphanyl)phenyl]propan-1-one
OR4659-100G
OR4659-25G
APOSOR4659-100GEA
279
EUR
APOSOR4659-100G
APOSOR4659-25G
4-(Isobutyro)thioanisol
4-(Isobutyro)thioanisol
Formel:
C₁₁H₁₄OS Molekulargewicht: 194.2933 g/mol Siedepunkt: 122…124 °C/2mmHg Schmelzpunkt: 32…33 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094661 CAS-Nummer: 53207-58-2 |