Nicotinoylchlorid Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR46575-100G
OR46575-25G
APOSOR46575-100GEA
161
EUR
APOSOR46575-100G
APOSOR46575-25G
Nicotinoylchlorid Hydrochlorid 95%
Nicotinoylchlorid Hydrochlorid
Formel:
C₆H₅Cl₂NO Schmelzpunkt: 151…157 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012820 CAS-Nummer: 20260-53-1 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |