2-Methyl-2-propanyl-(2-bromethyl)carbamat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(BOC-amino)ethyl bromide
OR46552-1G OR46552-25G OR46552-5G
APOSOR46552-1GEA 29.2 EUR
APOSOR46552-1G APOSOR46552-25G APOSOR46552-5G
2-Methyl-2-propanyl-(2-bromethyl)carbamat 97%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Formel: C₇H₁₄BrNO₂
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD02683428
CAS-Nummer: 39684-80-5