Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46503-25G OR46503-100G
APOSOR46503-25GEA 21.9 EUR
APOSOR46503-25G APOSOR46503-100G
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Formel: C₈H₈O₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00092317
CAS-Nummer: 4282-32-0