(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
OR4636-25G
OR4636-5G
OR4636-100G
APOSOR4636-25GEA
88.6
EUR
APOSOR4636-25G
APOSOR4636-5G
APOSOR4636-100G
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 76…80 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143194 CAS-Nummer: 122536-76-9 |