(3R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, (R)-3-Hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
OR4626-10G OR4626-25G
APOSOR4626-10GEA 152 EUR
APOSOR4626-10G APOSOR4626-25G
(3R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₅H₁₁NO
Siedepunkt: 103…106 °C/35mmHg
Dichte: 0.921 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788747
CAS-Nummer: 104641-60-3