N,O-Di-boc-hydroxylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR46242-1G OR46242-25G OR46242-5G
APOSOR46242-1GEA 21.5 EUR
APOSOR46242-1G APOSOR46242-25G APOSOR46242-5G
N,O-Di-boc-hydroxylamine
N,O-Di-boc-hydroxylamine
Formel: C₁₀H₁₉NO₅
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00034797
CAS-Nummer: 85006-25-3
EINECS: 285-055-0