(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine, (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
OR4623-5G OR4623-25G
APOSOR4623-5GEA 59.9 EUR
APOSOR4623-5G APOSOR4623-25G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Siedepunkt: 100…105 °C/3mmHg
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 140 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082766
CAS-Nummer: 114715-38-7
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III