5-Brom-2-iodanisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
OR46223-1G
OR46223-25G
OR46223-5G
APOSOR46223-1GEA
34.8
EUR
APOSOR46223-1G
APOSOR46223-25G
APOSOR46223-5G
5-Brom-2-iodanisol 97%
5-Brom-2-iodanisol
Formel:
C₇H₆BrIO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847482 CAS-Nummer: 791642-68-7 |