2-Aminopyridin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR46212-25G
OR46212-100G
APOSOR46212-25GEA
97.3
EUR
APOSOR46212-25G
APOSOR46212-100G
2-Aminopyridin-4-ol 95%
Formel:
C₅H₆N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114161 CAS-Nummer: 33631-05-9 |