ω,3-Dibromacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)-1-ethanone, α,3-Dibromoacetophenone, 2,3'-Dibromoacetophenone, 3-Bromophenacyl bromide
OR46152-25G
OR46152-1G
OR46152-5G
APOSOR46152-25GEA
0
EUR
APOSOR46152-25G
APOSOR46152-1G
APOSOR46152-5G
ω,3-Dibromacetophenon 95%
ω,3-Dibromacetophenon
Formel:
C₈H₆Br₂O Molekulargewicht: 277.94 g/mol Schmelzpunkt: 51 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082698 CAS-Nummer: 18523-22-3 UN-Nummer: 3261 ADR: 8 II |