2,6-Diiodopyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR46149-1G OR46149-5G
APOSOR46149-1GEA 30.1 EUR
APOSOR46149-1G APOSOR46149-5G
2,6-Diiodopyrazine
2,6-Diiodopyrazine
Formel: C₄H₂I₂N₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09265492
CAS-Nummer: 58138-79-7