N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Bis(tert-butyl) (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (S)-Di-tert-butyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-4-Oxo-Pro-OtBu
OR46132-1G
OR46132-5G
APOSOR46132-1GEA
21.9
EUR
APOSOR46132-1G
APOSOR46132-5G
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester
Formel:
C₁₄H₂₃NO₅ Molekulargewicht: 285.35 g/mol Schmelzpunkt: 67…68 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06797013 CAS-Nummer: 166410-05-5 |