1,4-Oxazepan-5-on 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR46126-1G OR46126-5G
APOSOR46126-1GEA 0 EUR
APOSOR46126-1G APOSOR46126-5G
1,4-Oxazepan-5-on 97%
1,4-Oxazepan-5-on
Formel: C₅H₉NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683091
CAS-Nummer: 10341-26-1