7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR46120-1G OR46120-250MG
APOSOR46120-1GEA 98.8 EUR
APOSOR46120-1G APOSOR46120-250MG
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834585
CAS-Nummer: 90993-26-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III