2,4-Dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR46096-10G
OR46096-1G
OR46096-5G
APOSOR46096-10GEA
139
EUR
APOSOR46096-10G
APOSOR46096-1G
APOSOR46096-5G
2,4-Dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₆H₇NO₃ Molekulargewicht: 141.13 g/mol Schmelzpunkt: 242 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06011090 CAS-Nummer: 2510-37-4 |