4-Brom-3-methoxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR46048-1G OR46048-5G
APOSOR46048-1GEA 24.4 EUR
APOSOR46048-1G APOSOR46048-5G
4-Brom-3-methoxybenzonitril
4-Brom-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆BrNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09753723
CAS-Nummer: 120315-65-3