5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinaldehyde
OR46032-1G OR46032-5G
APOSOR46032-1GEA 98.9 EUR
APOSOR46032-1G APOSOR46032-5G
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₁₆BNO₃
Molekulargewicht: 233.074 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD04038759
CAS-Nummer: 848093-29-8