Diethyldibrommalonat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR46029-100G OR46029-25G
APOSOR46029-100GEA 89.9 EUR
APOSOR46029-100G APOSOR46029-25G
Diethyldibrommalonat
Diethyldibrommalonat
Formel: C₇H₁₀Br₂O₄
Siedepunkt: 108…110 °C/4mmHg
Dichte: 1.68 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015154
CAS-Nummer: 631-22-1
EINECS: 211-151-9
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III