2-Nitrobenzylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Chloromethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-o-nitrotoluene, alpha-Chloro-2-nitrotoluene
OR46019-5G OR46019-1G
APOSOR46019-5GEA 71.2 EUR
APOSOR46019-5G APOSOR46019-1G
2-Nitrobenzylchlorid 98%
α-Chlor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Siedepunkt: 127…133 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Flammpunkt: 112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007185
CAS-Nummer: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II