3-(Brommethyl)heptan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR460077-100G OR460077-500G
APOSOR460077-100GEA 24.4 EUR
APOSOR460077-100G APOSOR460077-500G
3-(Brommethyl)heptan
3-(Brommethyl)heptan
Formel: C₈H₁₇Br
Siedepunkt: 110…111 °C
Dichte: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000220
CAS-Nummer: 18908-66-2