1,4-Diiodbutan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetramethylene diiodide
OR460062-100G OR460062-25G
APOSOR460062-100GEA 50.9 EUR
APOSOR460062-100G APOSOR460062-25G
1,4-Diiodbutan
1,4-Diiodbutan
Formel: C₄H₈I₂
Siedepunkt: 108…110 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 44382 °C
Dichte: 2.35 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001099
CAS-Nummer: 628-21-7