(R)-(+)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-1-(4-Bromophenyl)ethanol
OR460032-5G OR460032-1G OR460032-250MG
APOSOR460032-5GEA 516 EUR
APOSOR460032-5G APOSOR460032-1G APOSOR460032-250MG
(R)-(+)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol
(R)-(+)-4-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO
Dichte: 1.322 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06201861
CAS-Nummer: 76155-78-7