Ethyl (S)-2-oxiranylacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl (S)-3,4-epoxybutanoate
OR4600-500MG
OR4600-1G
APOSOR4600-500MGEA
1090
EUR
APOSOR4600-500MG
APOSOR4600-1G
Ethyl (S)-2-oxiranylacetate 97%
Ethyl-(S)-2-oxiranylacetate
Formel:
C₆H₁₀O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672889 CAS-Nummer: 112083-63-3 |