3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, m-Xylene-5-sulphonyl chloride
OR4582-1G OR4582-25G OR4582-5G
APOSOR4582-1GEA 26.1 EUR
APOSOR4582-1G APOSOR4582-25G APOSOR4582-5G
3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid 97%
3,5-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₉ClO₂S
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094655
CAS-Nummer: 2905-27-3
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II