(Methylthio)essigsäure 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR4573-100G OR4573-25G
APOSOR4573-100GEA 522 EUR
APOSOR4573-100G APOSOR4573-25G
(Methylthio)essigsäure 99%
(Methylthio)essigsäure
Formel: C₃H₆O₂S
Siedepunkt: 130…137 °C/27mmHg
Schmelzpunkt: 13…14 °C
Dichte: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00075444
CAS-Nummer: 2444-37-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR