4-Allyl-3-thiosemicarbazid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4563-1G
OR4563-5G
APOSOR4563-1GEA
58
EUR
APOSOR4563-1G
APOSOR4563-5G
4-Allyl-3-thiosemicarbazid
4-Allyl-3-thiosemicarbazid
Formel:
C₄H₉N₃S Schmelzpunkt: 93…96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007619 CAS-Nummer: 3766-55-0 |