1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-6-[(methylsulphonyl)acetyl]pyridine
OR4562-10G OR4562-5G
APOSOR4562-10GEA 435 EUR
APOSOR4562-10G APOSOR4562-5G
1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone
Formel: C₉H₁₁NO₃S
Molekulargewicht: 213.26 g/mol
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01941311
CAS-Nummer: 386715-51-1