4-Hydroxythiophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-4-mercaptobenzene, 4-Mercaptophenol, 4-Hydroxyphenyl mercaptan, 4-Hydroxybenzene-1-thiol
OR4561-100G
OR4561-25G
OR4561-5G
APOSOR4561-100GEA
201
EUR
APOSOR4561-100G
APOSOR4561-25G
APOSOR4561-5G
4-Hydroxythiophenol 98%
4-Hydroxythiophenol
Formel:
C₆H₆OS Molekulargewicht: 126.18 g/mol Siedepunkt: 149…150 °C/25mmHg Schmelzpunkt: 33…35 °C Dichte: 1.255 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004850 CAS-Nummer: 637-89-8 EINECS: 211-307-6 UN-Nummer: 1759 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...