1-Acetyl-4-piperidon 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Acetyl-4-piperidone
OR4551-100G OR4551-25G OR4551-5G
APOSOR4551-100GEA 155 EUR
APOSOR4551-100G APOSOR4551-25G APOSOR4551-5G
1-Acetyl-4-piperidon 95+%
1-Acetyl-4-piperidon
Formel: C₇H₁₁NO₂
Molekulargewicht: 141.17 g/mol
Siedepunkt: 152 °C/0.75mmHg
Dichte: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006190
CAS-Nummer: 32161-06-1