1-Iodpropan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4541-25G
OR4541-5G
OR4541-100G
APOSOR4541-25GEA
36.4
EUR
APOSOR4541-25G
APOSOR4541-5G
APOSOR4541-100G
1-Iodpropan
1-Iodpropan
Formel:
C₃H₇I Siedepunkt: 101…102 °C Schmelzpunkt: –101 °C Dichte: 1,743 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 44 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00001095 CAS-Nummer: 107-08-4 UN-Nummer: 2392 ADR: 3,III |