3-Amino-1-bromisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromoisoquinolin-3-amine
OR4532-1G OR4532-250MG OR4532-5G
APOSOR4532-1GEA 111 EUR
APOSOR4532-1G APOSOR4532-250MG APOSOR4532-5G
3-Amino-1-bromisochinolin
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Molekulargewicht: 223.07 g/mol
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102193
CAS-Nummer: 13130-79-5