tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR452160-1G
OR452160-500MG
APOSOR452160-1GEA
249
EUR
APOSOR452160-1G
APOSOR452160-500MG
tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate 97%
tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate
Formel:
C₁₃H₁₉NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09750569 CAS-Nummer: 67341-07-5 |