1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452128-1G
OR452128-5G
APOSOR452128-1GEA
174
EUR
APOSOR452128-1G
APOSOR452128-5G
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid 97%
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₅NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02211013 CAS-Nummer: 78348-46-6 |