4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Benzyl-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, 1-Boc-4-benzyl-4-piperidinecarboxylic acid
OR452118-1G OR452118-250MG
APOSOR452118-1GEA 260 EUR
APOSOR452118-1G APOSOR452118-250MG
4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester 97%
4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester
Formel: C₁₈H₂₅NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179131
CAS-Nummer: 167263-11-8