Dimethylpiperidin-2-ylmethylamine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Dimethylaminomethyl)piperidine dihydrochloride
OR452113-1G
OR452113-250MG
OR452113-500MG
APOSOR452113-1GEA
654
EUR
APOSOR452113-1G
APOSOR452113-250MG
APOSOR452113-500MG
Dimethylpiperidin-2-ylmethylamine dihydrochloride 97%
Dimethylpiperidin-2-ylmethylamine dihydrochloride
Formel:
C₈H₂₀Cl₂N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09879171 CAS-Nummer: 1185304-33-9 |