N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452082-1G OR452082-25G OR452082-5G
APOSOR452082-1GEA 21.5 EUR
APOSOR452082-1G APOSOR452082-25G APOSOR452082-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038294
CAS-Nummer: 16937-99-8