3-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452054-1G OR452054-5G
APOSOR452054-1GEA 456 EUR
APOSOR452054-1G APOSOR452054-5G
3-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
3-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄ClNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09997603
CAS-Nummer: 155412-73-0