Boc-D-Tyr(ME)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Boc-D-Phe(4-OMe)-OH, N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methoxy-D-phenylalanine
OR452000-25G OR452000-5G
APOSOR452000-25GEA 336 EUR
APOSOR452000-25G APOSOR452000-5G
Boc-D-Tyr(ME)-OH 97%
Boc-D-Tyr(ME)-OH
Formel: C₁₅H₂₁NO₅
Molekulargewicht: 295.335 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065604
CAS-Nummer: 68856-96-2