2-Brom-1,4-dimethoxybenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
OR4516-10G
OR4516-250G
OR4516-50G
APOSOR4516-10GEA
14.7
EUR
APOSOR4516-10G
APOSOR4516-250G
APOSOR4516-50G
2-Brom-1,4-dimethoxybenzol
2-Brom-1,4-dimethoxybenzol
Formel:
C₈H₉BrO₂ Siedepunkt: 130…131 °C/10mmHg Dichte: 1.45 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008355 CAS-Nummer: 25245-34-5 EINECS: 246-756-7 |