3-Methoxy-5-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451426-1G
OR451426-5G
APOSOR451426-1GEA
116
EUR
APOSOR451426-1G
APOSOR451426-5G
3-Methoxy-5-nitroaniline
3-Methoxy-5-nitroaniline
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01103799 CAS-Nummer: 586-10-7 |