1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451414-1G
OR451414-5G
APOSOR451414-1GEA
58
EUR
APOSOR451414-1G
APOSOR451414-5G
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formel:
C₈H₁₃NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11840950 CAS-Nummer: 21666-68-2 |