1,6-Hexandithiol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,6-Dimercaptohexane
OR451319-100G
OR451319-25G
OR451319-500G
APOSOR451319-100GEA
87
EUR
APOSOR451319-100G
APOSOR451319-25G
APOSOR451319-500G
1,6-Hexandithiol 97+%
1,6-Hexandithiol
Formel:
C₆H₁₄S₂ Siedepunkt: 118…119 °C Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 0.995 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 91 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004910 CAS-Nummer: 1191-43-1 UN-Nummer: 3334 ADR: 9,III |