1-(4-Biphenylyl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Biphenylyl)ethanol, 1-(4-Biphenyl)ethanol
OR451303-100G
OR451303-25G
OR451303-5G
APOSOR451303-100GEA
347
EUR
APOSOR451303-100G
APOSOR451303-25G
APOSOR451303-5G
1-(4-Biphenylyl)ethanol 98%
1-(4-Biphenylyl)ethanol
Formel:
C₁₄H₁₄O Schmelzpunkt: 95…97 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016859 CAS-Nummer: 3562-73-0 |