1,4-Butandithiol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451300-100G
OR451300-25G
OR451300-500G
APOSOR451300-100GEA
122
EUR
APOSOR451300-100G
APOSOR451300-25G
APOSOR451300-500G
1,4-Butandithiol
1,4-Butandithiol
Formel:
C₄H₁₀S₂ Siedepunkt: 105…106 °C Dichte: 1,042 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004906 CAS-Nummer: 1191-08-8 |