(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451205-1G
OR451205-5G
APOSOR451205-1GEA
97.3
EUR
APOSOR451205-1G
APOSOR451205-5G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclopentylacetic acid
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05663437 CAS-Nummer: 109183-72-4 |