2-Brom-4-iodanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-4-iodo-1-methoxybenzene
OR45120-1G OR45120-5G
APOSOR45120-1GEA 30.6 EUR
APOSOR45120-1G APOSOR45120-5G
2-Brom-4-iodanisol
2-Brom-4-iodanisol
Formel: C₇H₆BrIO
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03425935
CAS-Nummer: 182056-39-9